Documentos Principais
750859
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate-18O3
98 atom % 15N, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
15NH4N18O3
Peso molecular:
87.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[15NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;1+1
chave InChI
DVARTQFDIMZBAA-GNLIOFPVSA-O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)