Documentos Principais
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-bromoanisole
Selecione um tamanho
5 G
R$ 635,00
R$ 635,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 635,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 635,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
94-98 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)