Documentos Principais
658820
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
Sinônimo(s):
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 508,00
R$ 508,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 508,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4BrCl2N
Número CAS:
Peso molecular:
240.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 508,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
83-87 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
chave InChI
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)