Documentos Principais
749850
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5
About This Item
Fórmula linear:
HOO13C13CD213CD213CD(15NH2)13COOH
Peso molecular:
158.12
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
205 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](N)([2H])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-FPCMKJSCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)