670871
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
(S)-β-Proline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D 20.0±2.0°, c = 2 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3