Documentos Principais
748501
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-iodoaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClIN
Número CAS:
Peso molecular:
253.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
65-70 °C
grupo funcional
chloro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
chave InChI
ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
143 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)