Documentos Principais
746207
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG8-succinimidyl ester
Sinônimo(s):
Maleimide PEG8 succinimidyl ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester, 31-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azahentriacontanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG8-NHS ester
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.269,00
250 MG
R$ 2.774,00
R$ 1.269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.269,00
250 MG
R$ 2.774,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H47N3O15
Número CAS:
Peso molecular:
689.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.269,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
NHS ester
maleimide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C30H47N3O15/c34-25(5-8-32-26(35)1-2-27(32)36)31-7-10-41-12-14-43-16-18-45-20-22-47-24-23-46-21-19-44-17-15-42-13-11-40-9-6-30(39)48-33-28(37)3-4-29(33)38/h1-2H,3-24H2,(H,31,34)
chave InChI
MTPWCXBUZLEBDD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 39.2 angstroms.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Joseph L Watson et al.
The Journal of cell biology, 220(2) (2021-01-09)
Protein micropatterning allows proteins to be precisely deposited onto a substrate of choice and is now routinely used in cell biology and in vitro reconstitution. However, drawbacks of current technology are that micropatterning efficiency can be variable between proteins and