745952
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
BaTiO3 nanoparticles, Barium titanium oxide, Barium titanium trioxide, Titanium barium oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder (cubic)
tamanho de partícula
50 nm (SEM)
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
chave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.