Documentos Principais
745472
Sigma-Aldrich
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
Sinônimo(s):
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H39NO4 · xHCl
Peso molecular:
369.54 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
chave InChI
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)