Documentos Principais
19188
Supelco
cis,cis-5,8-Tetradecandienoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z)-1-oxo-5,8-tetradecadien-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.405,00
R$ 3.405,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.405,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H37NO4
Número CAS:
Peso molecular:
367.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.405,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h9-10,12-13,19H,5-8,11,14-18H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t19-/m1/s1
chave InChI
REUVFPFCXKWJQA-ALJURTIHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)