Merck
Pular para
61367
Myristoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H41NO4
Número CAS:
Peso molecular:
371.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4149853
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Storage condition:
under inert gas (Argon)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
storage condition
under inert gas (Argon)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
InChI key
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristoyl-L-carnitine is a human carnitine involved in beta-oxidation of long-chain fatty acids.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
9158243043
Myristoyl-L-carnitine analytical standard
Supelco
91582
Myristoyl-L-carnitine
Pivaloyl-L-carnitine analytical standard
Supelco
43043
Pivaloyl-L-carnitine
description
≥97.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas (Argon)
storage condition
-
storage condition
-
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
impurities
≤10% water (calculated from elemental analysis)
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoyl-L-carnitine
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)