Documentos Principais
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 456,00
R$ 456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 456,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
277.27
Beilstein:
7928855
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤0.5% water
densidade
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
grupo funcional
azide
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
chave InChI
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)