743615
2-Methylpyridine
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Picoline, α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 24.4 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
995 °F
qualidade
Arxada quality
Lim. expl.
8.6 %
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.1% water
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pb
128-129 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.942-0.946 at 20 °C
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
chave InChI
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup