Key Documents
742228
Sigma-Aldrich
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
99% (GC)
Sinônimo(s):
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)-2-butenoate, Ethyl (E)-3-pyrrolidinocrotonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Beilstein:
1074392
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99% (GC)
forma
liquid
adequação
complies for identity (IR)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)