Documentos Principais
269697
Sigma-Aldrich
Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 135,00
R$ 135,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 135,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 135,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3601 (lit.)
p.e.
114-115 °C (lit.)
densidade
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
chave InChI
ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
The Michael reaction between ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate and a Ni(II) complex of the Schiff base of glycine with (S)-o-[N-(N-benzylprolyl)amino]benzophenone was studied[1].
Aplicação
Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate was used in the synthesis of (2S,3S)-3-methyl- and (2S,3S)-3-trifluoromethylpyroglutamic acid. It undergoes diastereoselective Michael addition reaction with ethyl crotonate[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An efficient asymmetric synthesis of (2S,3S)-3-trifluoromethylpyroglutamic acid.
Tetrahedron Letters, 38(27), 4903-4904 (1997)
Stereochemically defined C-substituted glutamic acids and their derivatives. 1. An efficient asymmetric synthesis of (2S, 3S)-3-methyl-and-3-trifluoromethylpyroglutamic acids.
Soloshonok VA, et al.
Tetrahedron, 55(41), 12031-12044 (1999)