Documentos Principais
739766
Sigma-Aldrich
Methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
95%
Sinônimo(s):
2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9IO2
Número CAS:
Peso molecular:
276.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.596
densidade
1.674 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(C)ccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)