Documentos Principais
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 652,00
R$ 652,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 652,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6INO2
Número CAS:
Peso molecular:
263.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 652,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
ester
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
chave InChI
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)