Documentos
739030
Sigma-Aldrich
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H53NP2
Número CAS:
Peso molecular:
465.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
64-69 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(CCNCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H53NP2/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h25-29H,1-24H2
chave InChI
OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3