Documentos Principais
738182
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
pf
68-72 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
chave InChI
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)