Documentos
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
About This Item
Fórmula linear:
DO2CCD=CDCO2D
Número CAS:
Peso molecular:
120.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1