675547
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
152.2-156.3 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2CCP3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m0.../s1
chave InChI
CVUPEPGZCZHSOF-ASDDUFFSSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.