Documentos Principais
737178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrF2
Número CAS:
Peso molecular:
221.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504
densidade
1.500 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)