Documentos Principais
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 800,00
R$ 800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 800,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrF2
Número CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 800,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514
densidade
1.597 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
chave InChI
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)