Documentos Principais
736538
Sigma-Aldrich
Diethyl vinyl orthoformate
97%
Sinônimo(s):
(Diethoxymethoxy)ethene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401
densidade
0.822 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
17.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)