Documentos Principais
736155
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-d33
98 atom % D
Sinônimo(s):
Oleic acid-d33 potassium salt
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)7CD=CD(CD2)7COOK
Peso molecular:
353.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
powder
alteração de massa
M+33
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[2H]\C(=C(/[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2;
chave InChI
MLICVSDCCDDWMD-IEKXYDGZSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)