Documentos Principais
735604
Sigma-Aldrich
1-Ethylcyclopentanol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454
densidade
0.909 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(O)CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-7(8)5-3-4-6-7/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
LPCWIFPJLFCXRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
49.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)