Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
219 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3
chave InChI
BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?