675075
8-Mercaptooctanoic acid
95%
Sinônimo(s):
8-Thiooctanoic acid, MOA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4808
densidade
1.0326 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCS
InChI
1S/C8H16O2S/c9-8(10)6-4-2-1-3-5-7-11/h11H,1-7H2,(H,9,10)
chave InChI
FYEMIKRWWMYBFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.