733423
N,N-Dichloro-p-toluenesulfonamide
97%
Sinônimo(s):
Dichloramine T
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
79-83 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)Cl
InChI
1S/C7H7Cl2NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10(8)9/h2-5H,1H3
chave InChI
ARGDYOIRHYLIMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A nitrogen source for the preparation of aziridines from electron-deficient α,β-unsaturated alkenes in the presence of palladium catalyst.
- A reagent in the synthesis of dichlorohaloamines by aminohalogenation of functionalized olefins using copper(I) chloride or 4-dimethylaminopyridine (DMAP) catalyst.
- A chlorinating agent in the regioselective synthesis of α-mono chlorosulfoxides from dialkyl sulfoxides or alkyl aryl sulfoxides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3