Documentos Principais
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
Sinônimo(s):
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7FN2
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
57-62 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
chave InChI
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)