Documentos Principais
922889
Sigma-Aldrich
DMPDAB-Pd-MAH
≥95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 953,00
1 G
R$ 2.858,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 953,00
1 G
R$ 2.858,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22N2O3Pd
Peso molecular:
468.84
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
chave InChI
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
DMPDAB-Pd-MAH is a Pd(0) source developed by the Leitch group. Ligands of all types, including bidentate phosphines, rapidly displace the diazabutadiene ligand at room temperature to give air-stable Pd(0) complexes.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
DMPDAB?Pd?MAH: A Versatile Pd(0) Source for Precatalyst Formation, Reaction Screening, and Preparative-Scale Synthesis.
Huang J, et al.
ACS Catalysis, 11(9), 5636-5646 (2021)