Documentos Principais
733296
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyoxetane
95%
Sinônimo(s):
1,3-Epoxy-2-propanol, 3-Oxetanol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 220,00
R$ 220,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 220,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 220,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
disponibilidade
not available in Japan, EU
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
1.167 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
chave InChI
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
189.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)