Documentos Principais
370622
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
255.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
82-84 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
chave InChI
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, via Friedel-Crafts polymerization using aluminum chloride as a catalyst has been reported.[1]
Aplicação
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide may be used in the synthesis of bioreductive drug, (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824).[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrew M Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 637-645 (2008-12-23)
The nitroimidazooxazine S-1 (PA-824) is a new class of bioreductive drug for tuberculosis. A series of related bicyclic nitroheterocycles was synthesized, designed to have a wide range of one-electron reduction potentials E(1) (from -570 to -338 mV, compared with -534
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)