Documentos Principais
732362
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) hydrogencarbonate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H14N4O6Pd
Número CAS:
Peso molecular:
296.58
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
169-174 °C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.OC(=O)O[Pd]OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)