Documentos Principais
732168
Sigma-Aldrich
7-Bromo-6-azaindole
95%
Sinônimo(s):
7-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
174-178 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1nccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-6-5(1-3-9-6)2-4-10-7/h1-4,9H
chave InChI
HTQAZKOPQOXNHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)