Documentos Principais
703451
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-azaindole
96%
Sinônimo(s):
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 534,00
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 534,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
178-183 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8