Documentos Principais
526339
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Benzyloxybenzeneboronic acid, 3-Phenylmethyloxyphenylboronic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.197,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
125-130 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13BO3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15-16H,10H2
chave InChI
WIJNYNBSPQMJGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for:
  • Microwave Suzuki-Miyaura coupling
  • Preparation of palladium-based fluoride-derived electrophilic fluorination reagent for PET imaging agents
  • Synthesis of substituted isoindolines via palladium-catalyzed cascade reaction
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Suzuki coupling reactions
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)