Documentos Principais
731951
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
353.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
137-142 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
chave InChI
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.