Documentos
372641
Sigma-Aldrich
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
About This Item
Fórmula linear:
Ni2P
Número CAS:
Peso molecular:
148.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
tamanho de partícula
−100 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
chave InChI
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges