Documentos Principais
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pyrazine-2-thiol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 719,00
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 719,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
112.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
solid
pf
207-213 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
chave InChI
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)