Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
densidade
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cnccn1
InChI
1S/C4H3ClN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
chave InChI
GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter