Documentos Principais
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO2
Número CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
140-146 °C
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)