728705
MK-2 Dye
95%
Sinônimo(s):
2-Cyano-3-[5′′′-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-3′,3′′,3′′′,4-tetra-n-hexyl-[2,2′,5′,2′′,5′′,2′′′]-quater thiophen-5-yl] acrylic acid, metal free solar cell dye
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
181-185 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1cc(sc1\C=C(/C#N)C(O)=O)-c2sc(cc2CCCCCC)-c3sc(cc3CCCCCC)-c4sc(cc4CCCCCC)-c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5
InChI
1S/C58H70N2O2S4/c1-6-11-15-19-25-40-34-52(63-50(40)38-45(39-59)58(61)62)55-43(27-21-17-13-8-3)36-54(65-55)57-44(28-22-18-14-9-4)37-53(66-57)56-42(26-20-16-12-7-2)35-51(64-56)41-31-32-49-47(33-41)46-29-23-24-30-48(46)60(49)10-5/h23-24,29-38H,6-22,25-28H2,1-5H3,(H,61,62)/b45-38+
chave InChI
FOELOZKDLHJOHT-XLDZHHEVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?