Key Documents
728667
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Bromothiophen-2-yl)acrylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrO2S
Número CAS:
Peso molecular:
233.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
168-173 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C7H5BrO2S/c8-5-3-6(11-4-5)1-2-7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/b2-1+
chave InChI
VHKFUECAKTYKCR-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)