Documentos Principais
662909
Sigma-Aldrich
2-Pentynoic acid
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 3.075,00
R$ 3.075,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 3.075,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C≡CCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.075,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-53 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
205.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
96.11 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sanjay Tiwari et al.
International journal of pharmaceutics, 531(1), 281-291 (2017-08-29)
Nanoparticles of cationized polyacrylamide (CPAA NP), decorated with the recognition peptide VRPMPLQ (to produce CPAA-Pep NP), were prepared, characterized and tested biologically. They were designed to target dysplasia regions in the colon, characterized by overexpressed sialic acid. This targetability was
S Shi et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 205-210 (2015-05-20)
We propose in this work a general and versatile methodology for electrochemical monitoring of persistent pharmaceutical micropollutants. The system presented is based on an electroactive and electropolymerized hapten (mimetic molecule of the pollutant to be detected) and a specific antibody