727970
Cobalt(II) acetylacetonate
≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione cobalt(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, Cobaltous acetylacetonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (KT)
forma
powder
adequação da reação
core: cobalt
reagent type: catalyst
tamanho de partícula
≤20 mesh
pf
165-170 °C (lit.)
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Aplicação
Cobalt(II) acetylacetonate can be used as a catalyst for the dehydration reaction of aldoximes to synthesize nitriles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3