Documentos Principais
8.02712
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14CuO4
Número CAS:
Peso molecular:
261.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
236-477-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.13 hPa ( 163 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
p.e.
160 °C/13 hPa
pf
245 °C (decomposition)
densidade volumétrica
200‑400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
chave InChI
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3