Documentos Principais
779253
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Fluorophenyl azide solution
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 1.256,00
R$ 1.256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 1.256,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4FN3
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
Beilstein:
1939307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.256,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
chave InChI
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Smalley, R. K. and Suschitzky, H.
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.