Key Documents
727067
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%, ≥97.5% (HPLC)
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Beilstein:
2693370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
produced by BASF
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
forma
crystals
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
pf
119-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
chave InChI
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1