Documentos Principais
270148
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Sinônimo(s):
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 447,00
5 G
R$ 1.231,00
R$ 447,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 447,00
5 G
R$ 1.231,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
3587507
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 447,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used in the preparation of (S)-(4-benzyloxy-3-methylbut-1-ynyl)triethylsilane.[1] It may also be used as a starting material in the total synthesis of (-)-discodermolide[2], (-)-stemoamide[3] and (-)-stemospironine.[4]
The (R)- and (S)-isomers are bifunctional building blocks for the synthesis of a wide variety of optically active molecules.[5][6][7]
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Distinct binding and cellular properties of synthetic (+)-and (-)-discodermolides.
Hung DT, et al.
Chemistry & Biology, 1(1), 67-71 (1994)
Recent progress in the chemistry of the Stemona alkaloids.
Pilli RA and de Oliveira MDCF.
Natural Product Reports, 17(1), 117-127 (2000)
Total Synthesis of (-)-Stemospironine.
Williams DR, et al.
Organic Letters, 3(17), 2721-2724 (2001)
Tetrahedron Letters, 34, 5939-5939 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 759-759 (1993)